Documentos Principais
335681
Sigma-Aldrich
Dimetacrilato de etilenoglicol
98%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Dimetacrilato de 1,2-etanodiol, Dimetacrilato de etileno
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein:
1776663
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Dimetacrilato de etilenoglicol, 98%, contains 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
chave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O dimetilacrilato de etilenoglicol (EGDMA) é um diéster formado por condensação de dois equivalentes de ácido metacrílico e um equivalente de etilenoglicol.
Aplicação
O dimetacrilato de etilenoglicol pode ser usado como um reticulante napreparação de:
  • um sistema de terpolímero, poli(acrilonitrila-co-etilenoglicoldimetacrilato-co-cloreto de vinilbenzil), que é aplicável como um sorventena adsorção de produtos farmacêuticos.
  • Hidrogel à base de PVA (álcool polivinílico) por copolimerizaçãode radical livre. Essas redes de polímeros PVA podem ser usadas como sistemas de distribuiçãode medicamentos.
Também podem ser usadas comocomo monômero na preparação de microesferas de copolímero de poli(etilenoglicol dimetacrilato/ácido acrílico) incháveis e não incháveis por meio de polimerizaçãoem suspensão.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Xinglin Lu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(46), E9793-E9801 (2017-10-29)
The cytotoxicity of 2D graphene-based nanomaterials (GBNs) is highly important for engineered applications and environmental health. However, the isotropic orientation of GBNs, most notably graphene oxide (GO), in previous experimental studies obscured the interpretation of cytotoxic contributions of nanosheet edges.
Zhen Wang et al.
Electrophoresis, 33(21), 3151-3158 (2012-09-06)
A microfluidic device that performs "in space" sample fractionation, collection, and preconcentration for proteomics is described. Effluents from a 2.75 mm long fractionation channel, focused via sheath flow, were sequentially delivered into an array of 36-collection channels containing monolithic polymer
Mariane Gonçalves Santos et al.
Talanta, 163, 8-16 (2016-11-26)
The use of a new class of hybrid materials, called restricted access molecularly imprinted polymers (RAMIPs) seems to present a good strategy for the sample preparation of complex matrices, since these materials combine good protein elimination capacity with high degree
Robert H Utama et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(90), 11103-11105 (2012-10-09)
Hollow polymeric nanoparticles with a hydrophilic liquid core have been synthesized in a one-pot approach via a novel inverse miniemulsion periphery RAFT polymerization process. Successful encapsulation and release of a model protein is reported as a potential application.
Andreia F R Pimenta et al.
PloS one, 11(12), e0167728-e0167728 (2016-12-10)
The study of ocular drug delivery systems has been one of the most covered topics in drug delivery research. One potential drug carrier solution is the use of materials that are already commercially available in ophthalmic lenses for the correction
Artigos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the ethylene glycol dimethacrylate a toxic crosslinker for human?
    1 answer
    1. The toxicological information for product 335681 can be reviewed in the SDS.
      See the link below, section 13, to review this information:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/335681
      There are articles available in the literature as well. See the link to the following publication for an example:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29107684/