Documentos Principais
771422
Sigma-Aldrich
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.167,00
R$ 2.167,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.167,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.167,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
<600 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
chave InChI
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This acrylate monomer has a vinyl group for functionalization. It can also be used as a crosslinkable monomer.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Timothy M O'Shea et al.
Advanced healthcare materials, 4(12), 1802-1812 (2015-06-20)
Hydrogels with covalently incorporated trehalose are synthesized using thiol-ene Michael addition. Trehalose hydrogels afford prolonged stabilization and -controlled release of model enzymes in vitro and in vivo as well as preservation of protein stability under heat and -lyophilization stressors. Strong