Documentos Principais
230634
Sigma-Aldrich
Methyl 4-cyanobenzoate
99%
Sinônimo(s):
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 962,00
R$ 962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 962,00
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1866980
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 962,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
chave InChI
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)