Key Documents
228761
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthonitrile
98%
Sinônimo(s):
2-Cyano-6-methoxynaphthalene
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CN
Número CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pb
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
pf
106-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
chave InChI
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)