Documentos Principais
189286
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzamide
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 269,00
R$ 269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 269,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
199-201 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
chave InChI
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Negative quasimolecular ions of 4-nitrobenzamide has been investigated by electrospray ionization mass spectrometry[1].
Aplicação
4-Nitrobenzamide was used in the preparation of 4-nitrobenziminosulfurane[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
F C Chiu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 11(12), 1061-1064 (2000-01-11)
Negative quasimolecular ions of aromatic carboxylic acid amides have been observed unexpectedly under electrospray ionization conditions. Hypothetically, deprotonation of either carboxamide or carboximidic acid tautomers can produce anions with equivalent resonance structures, the stability of which is affected by conjugated
Preparation of nitriles from primary amides under Swern oxidation conditions.
Nakajima N and Ubukata M.
Tetrahedron Letters, 38(12), 2099-2102 (1997)