N12007
4-Nitrobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
1-Cyano-4-nitrobenzene, 4-Cyano-1-nitrobenzene, 4-Cyanonitrobenzene, p-Cyanonitrobenzene, p-Nitrobenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
144-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H
chave InChI
NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges