152765
9-Anthracenecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
9-Cyanoanthracene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
173-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H
chave InChI
KEQZHLAEKAVZLY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3