Documentos Principais
C92804
Sigma-Aldrich
1-Cyanonaphthalene
98%
Sinônimo(s):
1-Naphthonitrile, 1-Cyanonaphthalene
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CN
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
299 °C (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H
chave InChI
YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)