Documentos Principais
8.18084
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
71.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
203-704-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
228 °C/1013 hPa
pf
-46 °C
temperatura de transição
flash point 128 °C (DIN 51758)
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCO
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
chave InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup