Documentos Principais
205583
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 886,00
100 G
R$ 2.370,00
R$ 886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 886,00
100 G
R$ 2.370,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
261.36
Beilstein:
3574285
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
42-46 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
chave InChI
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate was used in the preparation of transport membrane which selectively permeates carbon dioxide from hydrogen and methane[1]. It was employed in the ring opening of 1,3,2-dioxaphospholanes[2] and in the synthesis of ether phospholipids[3].
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)