744034
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt
≥95.0%
Sinônimo(s):
3,3′,3″-Phosphinidynetris(benzenesulfonic acid) trisodium salt, Tris(3-sulfophenyl)phosphine trisodium salt
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
composição
sulfur, 16.07-17.76%
Impurezas
≤10% water
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?