T2265
Tetraethylammonium chloride
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
TEA chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (titration)
forma
powder
técnica(s)
blocking: suitable
cor
white to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Aplicação
- used for inhibition of peroxynitrite induced relaxation in rat aorta rings
- as a pharmacological blocker of K+ current and Ca2+ induced K+ current in antennal lobe neurons
- for the induction of TEAC sensitive currents in cochlear inner hair cells digested with proteolytic enzymes and analyze its properties
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup