20164
n-Butilítio
2.5 M in toluene, technical grade
Sinônimo(s):
n-BuLi, Butilítio, Lítio-1-butanida
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life
concentração
2.5 M in toluene
cor
orange-red
densidade
0.83 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?