196126
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl isothiocyanatoformate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
p.e.
56 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
chave InChI
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives, potential inhibitors of protein kinase CK2[2]
- fused thiophene derivatives, having antibacterial and antifungal activities[1]
- 4-thiouracil derivatives[3]
- thiocarbamides from stannylarenes[4]
- 1,3,5-triazin-2-one-4-thiones from 2-amino-2-oxazolines[5]
- N-acylthioureas from aminodeoxy sugars[6]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?