Documentos Principais
122068
Sigma-Aldrich
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
Selecione um tamanho
10 G
R$ 795,00
50 G
R$ 2.420,00
250 G
R$ 9.275,00
R$ 795,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 795,00
50 G
R$ 2.420,00
250 G
R$ 9.275,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
2070991
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 795,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one acts as substrate and undergoes zinc triflate-catalyzed Mukaiyama-Michael reaction with 3-TBSO-substituted vinyldiazoacetate to yield functionalized 3-keto-2-diazoalkanoates[1].
Aplicação
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one was used as starting reagent for enantioselective total synthesis of (-)-epibatidine[2].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yu Liu et al.
Organic letters, 12(19), 4304-4307 (2010-09-03)
Enedione-diazoesters formed from 3-TBSO-2-diazo-3-butenoates undergo base-catalyzed pericyclization that with dinitrogen extrusion and methyl migration provide a novel and efficient route to 2-carboalkoxyresorcinols. Intercepting the intermediate enolate anion with methyl vinyl ketone leads to the corresponding 4-substituted 2-carboalkoxyresorcinol and suggests generalization
Bifunctional thiourea-catalyzed enantioselective double Michael reaction of ?, d-unsaturated ?-ketoester to nitroalkene: asymmetric synthesis of (-)-epibatidine.
Hoashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9185-9188 (2004)