113018
Crotonic acid
98%
Sinônimo(s):
trans-2-Butenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.97 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.19 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
744 °F
Lim. expl.
15.1 %, 171 °F
2.2 %, 135 °F
p.e.
180-181 °C (lit.)
pf
70-72 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
chave InChI
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?