185515
Pyrene
98%
Sinônimo(s):
Benzo[def]phenanthrene
Ensaio
98%
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
chave InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
224 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering