178977
Borane triethylamine complex
97%
Sinônimo(s):
(N,N-Diethylethanamine)trihydroboron, NSC 59740, Triethylamine borane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
97 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
chave InChI
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
- Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
- Silylboranate
- N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
- Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
- (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?