682098
Borane-ammonia complex
95%
Sinônimo(s):
Amminetrihydroboron, Borazane
Ensaio
95%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
chave InChI
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Baterias, células de combustível e supercapacitores são baseados na produção de energia eletroquímica. Entenda como funcionam e como funciona a separação do transporte de elétrons/íons.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.