A89200
Anthracene
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
6.15 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 145 °C)
Ensaio
97%
forma
flakes
powder or solid
temperatura de autoignição
1004 °F
pb
340 °C (lit.)
pf
210-215 °C (lit.)
solubilidade
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
chave InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121.0 °C - closed cup