82648
Pyrene
puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Benzo[def]phenanthrene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
145-148 °C (lit.)
151-154 °C
solubilidade
ethanol: soluble
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
fluorescência
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
chave InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
224 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation