Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
chave InChI
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
1-Bromopyrene may be used as a standard to compare its spectral properties with that of pyrene based fluorescence probe.[9] It may be used to study the effects of the addition of halogen hetero-atoms on the vapor pressures and thermodynamics of polycyclic aromatic hydrocarbons.[10]
It may be used in the synthesis of the following:
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?