Documentos Principais
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinônimo(s):
Deuteroperchloric acid
About This Item
Fórmula linear:
DClO4 / D2O
Número CAS:
Peso molecular:
101.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
68 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.4165
densidade
1.680 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)