239763
1-Decanol
≥98%
Sinônimo(s):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
550 °F
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
5-7 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)