Documentos Principais
369632
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
Selecione um tamanho
1 G
R$ 343,00
5 G
R$ 1.091,00
10 G
R$ 1.806,00
R$ 343,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 343,00
5 G
R$ 1.091,00
10 G
R$ 1.806,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3D
Número CAS:
Peso molecular:
151.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 343,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
liquid
p.e.
162 °C (lit.)
densidade
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
chave InChI
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)