175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.5% water
water
índice de refração
n20/D 1.3835 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?