Documentos Principais
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
Sinônimo(s):
Phosphoric acid-d dipotassium salt
Selecione um tamanho
10 G
R$ 3.827,00
R$ 3.827,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 3.827,00
About This Item
Fórmula linear:
K2DPO4
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.827,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
powder
técnica(s)
NMR: suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of