P9333
Cloreto de potássio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
KCl
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
770 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- para preparar solução salina de tampão fosfato para transfecção com fosfato e cálcio
- como componente do tampão de lise usado para isolar proteínas citossólicas e nucleares
- para preparar a solução salina de tampão fosfato usada para isolar proteínas de bactérias gram positivas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?