Ensaio
98%
forma
solid
pf
114-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H
chave InChI
RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3