Documentos Principais
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
209.26
Beilstein:
1106776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)