M5162
MOPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1% loss on drying, 110°C
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.015 at 280 in H2O at 1 M
≤0.020 at 260 in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
chave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As micro-osteoperfurações aceleram o movimento ortodôntico dos dentes estimulando os ciclos celulares do ligamento periodontal.: Este estudo explora o uso do tampão MOPS em um contexto ortodôntico para promover o movimento acelerado dos dentes, aumentando a eficiência do tratamento e os resultados dos pacientes (Sugimori et al., 2018).
- Eletroquímica direta promovida por quitosana da Sulfito oxidase humana.: A pesquisa demonstra o papel crítico do tampão MOPS na manutenção da estabilidade enzimática e da atividade durante estudos eletroquímicos, fornecendo informações sobre aplicações bioquímicas (Kalimuthu et al., 2017).
- Fracionamento de peptídeos por eletroforese em gel de poliacrilamida livre de SDS para análise proteômica via DF-PAGE.: O estudo utiliza tampão MOPS em técnicas eletroforéticas inovadoras para melhorar a resolução e a separação de peptídeos, auxiliando na análise proteômica (Ramos et al., 2012).
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.