C4135
Carbamyl phosphate disodium salt
≥80%
Sinônimo(s):
Disodium carbamyl phosphate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Na/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZZRCKSSPGJOTEE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Carbamoyl phosphate and its substitutes for the uracil synthesis in origins of life scenarios: This study explores the role of carbamoyl phosphate disodium salt in the prebiotic synthesis of uracil, a fundamental component of RNA, under early Earth conditions (LMP Ter-Ovanessian et al., 2021).
- Building the uracil skeleton in primitive ponds at the origins of life: carbamoylation of aspartic acid: Further investigations into the prebiotic significance of carbamoyl phosphate, demonstrating its potential to interact with aspartic acid to form uracil in early Earth scenarios (LMP Ter-Ovanessian, JF Lambert, MC Maurel, 2022).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)