PK-RO
Roche
Pyruvate Kinase (PK)
from rabbit muscle
Sinônimo(s):
PK
Selecione um tamanho
R$ 542,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 542,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Nível de qualidade
Formulário
suspension
atividade específica
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
embalagem
pkg of 1 mL (10128155001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10128163001 [100 mg])
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
7.0-7.5
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pyruvate kinase has a molar mass of 237,000 and exists as a tetramer. Each polypeptide chain of this tetramer has a molar mass of 57,200. The enzyme contains two identical catalytic particles called protomers. Each of these protomers contains two polypeptide chains. Each protomer contains one site each for Mn2+ and phosphoenolpyruvate.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?