157864
1-Acetylimidazole
98%
Sinônimo(s):
1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole, N-Acetylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
99-105 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
chave InChI
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?