180955
Cellulose acetate
average Mn ~30,000 by GPC
Sinônimo(s):
Acetylcellulose
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
average Mn ~30,000 by GPC
Extensão da rotulagem
39.8 wt. % acetyl
Impurezas
≤3.0% water
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)