Documentos
181315
Sigma-Aldrich
Poliacrilonitrila
average Mv 150,000
Sinônimo(s):
Vinyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
(C3H3N)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mv 150,000
índice de refração
n20/D 1.514
temperatura de transição
Tm 317 °C
Tg 85 °C
densidade
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
chave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A molécula de PAN tem fortes grupos nitrila polares. Ela é relativamente insolúvel na natureza. As fibras de carbono à base de PAN são muito fortes comparadas a outros precursores poliméricos. Quando submetidas a tratamento por calor, elas podem produzir alto rendimento de carbono, gerando uma estrutura molecular termicamente estável, altamente orientada, semelhante ao grafite. A geração de fibra de carbono a partir de uma fibra à base de PAN é uma combinação de três processos: estabilização, carbonização e grafitização.
Aplicação
A poliacrilonitrila (PAN) é usada como precursor de carbono polimérico para formar fibras de carbono, materiais eletrofiados de carvão vegetal ativado com poros meso-macro, aditivos de negro de fumo.Eles são utilizados consecutivamente para armazenamento de hidrogênio, proteção contra IEM, eletroquímica, processos de separação. Ela pode ser usada em compósitos de nanotubos de carbono de parede única à base de PAN.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Polyacrylonitrile single-walled carbon nanotube composite fibers.
Sreekumar TV, et al.
Advanced Materials, 16(1), 58-61 (2004)
A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Rahaman MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 314(1), 32-37 (2007-06-19)
Mesoporous activated carbon samples were prepared from electrospun PAN-based carbon fibers using physical activation with silica. Textural characterization was performed using nitrogen adsorption at 77 K. The BET specific surface area and pore size distribution of silica activated carbon materials
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 318(1), 42-49 (2007-11-09)
Polyacrylonitrile (PAN)-based carbon nanofibers (CNFs) were prepared by using electrospinning method and heat treatment to get the media for hydrogen adsorption storage. Potassium hydroxide and zinc chloride activations were conducted to increase specific surface area and pore volume of CNFs.
Fluorination effects of carbon black additives for electrical properties and EMI shielding efficiency by improved dispersion and adhesion.
Im JS, et al.
Carbon, 47(11), 2640-2647 (2009)
Artigos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.