15523
N-Boc-4-isothiocyanatobutylamine
≥97.0%
Sinônimo(s):
tert-Butyl N-(4-isothiocyanatobutyl)carbamate, Boc-4-aminobutyl isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.504
densidade
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN=C=S
InChI
1S/C10H18N2O2S/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-4-6-11-8-15/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
KWATYFKNNFFFSH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)