Ensaio
95%
pf
136-137 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O5/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,9-11H,(H,12,13)
chave InChI
RGHMISIYKIHAJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3