08992
3,4-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Protocatechuic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
197-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Phenols in biomass pre-treatment hydrolysates by high-performance liquid chromatography method.
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid in wine by high-performance liquid chromatography with a microbore column.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?