Documentos Principais
51031
Supelco
Benzyl salicylate
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzyl 2-hydroxybenzoate
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 339,00
R$ 339,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 339,00
About This Item
Fórmula linear:
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Beilstein:
2115365
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 339,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.580-1.582
n20/D 1.581 (lit.)
p.e.
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
chave InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
349.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Lapczynski et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S362-S380 (2007-11-24)
A toxicologic and dermatologic review of benzyl salicylate when used as a fragrance ingredient is presented.
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in