13468
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-O-Benzylideneglycerol
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
chave InChI
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)