133299
Benzyl isocyanide
98%
Sinônimo(s):
(Isocyanomethyl)benzene, Benzyl isonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
pb
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
chave InChI
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup