41413
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
vic.-m-Xylyl isocyanide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
pf
72-75 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
chave InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?