553344
Isopropyl isocyanide
97%
Sinônimo(s):
2-Isocyanopropane, 2-Propyl isonitrile, Isopropyl isonitrile
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
p.e.
75 °C (lit.)
densidade
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)5-3/h4H,1-2H3
chave InChI
MJZUMMKYWBNKIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ugi ligand A2C11I1, which is employed in the solid-phase Ugi synthesis.[1]
- Pentafluorophenyl (PFP) functional monomers, via Passerini reaction.[2]
- Dinuclear copper complex [Cu2(μ-PiPr2bipy)2{μ-CNCH(CH3)2}](PF6)2 [PiPr2bipy = 6-(diisopropylphosphanyl)-2,2′-bipyridine].[3]
- (3E)-(Imino)thiaisoindoline 1,1-dioxide derivative.[4]
- N,N′-diisopropylcarbodiimide (DIC) analog via reaction with propan-2-amine.[5]
- 1-t-butyl-2-isopropyldiaziridinone via reaction with 2-methyl-2-nitrosopropane[6]
- isopropyl isocyanate via reaction with ozone[7]
- 1-phthalimidoazetidines via [1+3]cycloaddition reaction with 1-pththalimidoaziridines[8]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?