144452
tert-Butyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
2-isocyanato-2-methylpropane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
85-86 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
chave InChI
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the preparation of isocyanate-treated graphite oxides (iGOs) which can be exfoliated in polar aprotic solvents to obtain graphene oxide nanoplatelets.
- To modify metal-organic frameworks, postsynthetically, to obtain microporous urea-functionalized frameworks.
- To the synthesis of terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane from aluminum dihydride.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter