Documentos Principais
10890
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
ACAN, Acetonylacetone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
506525
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
pressão de vapor
0.43 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
pf
−6-−5 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
prices for bulk quantities on request
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)