Merck
Aparelhos de imagem de células
Aparelhos de imagem celular podem ser utilizados para avaliar, medir e testar o estado das células e culturas celulares em uma variedade de fluxos de trabalho. Os geradores de imagens digitais de células utilizam algoritmos para fornecer medições objetivas do status da célula e da cultura celular, eliminando o viés do usuário e simplificando os processos para maior consistência. Os sistemas de imagens de células vivas permitem o estudo de células vivas usando microscopia de lapso de tempo, gerando informações críticas sobre a função celular e dados multiparâmetros para pesquisa básica e descoberta de medicamentos. Oferecemos soluções econômicas para expandir a capacidade do seu laboratório para imagens de células vivas e digitais.
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–11 de 11
Alterar visualização
Mostrando 1–11 de 11
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–11 de 11 resultados
Página 1 de 1
Página 1 de 1
Uma balança de laboratório digital moderna com base azul e uma interface de tela sensível ao toque.
Imagem de célula digital DCI Millicell®
Monitore suas culturas de células com facilidade com a Imagem de célula digital DCI Millicell®. Da confluência à contagem e morfologia celular, o Millicell® DCI automatiza as medições de cultura celular para uma cultura mais rápida e consistente. Este instrumento é ideal para cientistas e técnicos de laboratório responsáveis pelo crescimento e manutenção de culturas celulares para pesquisa básica, descoberta de medicamentos e aplicações de bioprocessos.
  • Medições objetivas
  • Determinação de confluência
  • Contagens de células estimadas
  • Hemocitômetro ou medição no vaso
  • Culturas de células aderentes, esferoides e organoides
  • Serviço de nuvem baseado na web opcional para armazenamento e arquivamento de dados e análise de tendências de crescimento
Um monitor de computador conectado a um dispositivo eletrônico preto com várias portas, exibindo um padrão circular azul na tela. Dois pequenos objetos retangulares estão colocados na frente do dispositivo e dois cabos conectam o monitor ao dispositivo.
Sistema de imagem de células vivas CellASIC® ONIX2
Converta seu microscópio em um sistema de imagens de células vivas com o sistema CellASIC® ONIX2. Este sistema microfluídico usa placas microfluídicas opticamente transparentes de alta qualidade e software intuitivo para integração com uma ampla gama de microscópios invertidos, para permitir a observação contínua e de alta ampliação de células vivas conforme elas reagem ao seu ambiente em tempo real.
  • Imagens dinâmicas de células vivas
  • Compatível com qualquer microscópio invertido
  • A área ocupada pelo sistema é pequena
  • Operação intuitiva
  • Controla automaticamente as taxas de fluxo, mudanças de gás e temperatura, gradientes permanentes, adições de nutrientes/medicamentos e mudanças de meio
  • Placas para microfluídica oticamente transparentes possibilitam o imageamento de células vivas para diversas aplicações.