Principaux documents
23245-U
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
144 EA
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
144 EA
254,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
Conditionnement
pkg of 144 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Septum, diam. × épaisseur
22 mm × 0.100 in.
Compatibilité
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Description générale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.