Principaux documents
27514
Supelco
Septa, PTFE bleu/silicone blanc, pack de 100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
100 EA
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
126,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C max. temp.
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur
18 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 22 mL vial
Description générale
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.