Principaux documents
27057
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
100 EA
27,00 €
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
27,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene hole cap
Taille
24-400
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Diam. × H
26 mm × 12.2 mm
Diam. des orifices
15 mm
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.